16-173
Anti-FAK Antibody, clone 4.47, agarose conjugate
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4.47, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTK2(5747)
Description générale
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Caractéristiques et avantages
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable