Principaux documents
16-170
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-étiquette Myc, clone 9E10, conjugué à la biotine
clone 9E10, Upstate®, from mouse
200 μG
660,00 €
660,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
660,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
660,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Anticorps anti-étiquette Myc (05-419) conjugué à la biotine
Application
Domaine de recherche
Épitopes marqueurs et autres anticorps
L'anticorps anti-étiquette Myc, clone 9E10, conjugué à la biotine permet de détecter la présence de l'étiquette Myc. Il a été publié et validé pour une utilisation en western blotting et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Épitopes marqueurs
À utiliser dans les applications où une conjugaison à la biotine s'avère avantageuse, comme le western blotting et l'immunocytochimie.
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert sur un extrait nucléaire de cellules HeLa et une protéine recombinante à étiquette myc.
Forme physique
Tampon phosphate salin et 0,05 % d'azoture de sodium
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sandra E Echeverría et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 18(11), 3024-3029 (2009-10-22)
Few studies have examined the role of neighborhood socioeconomic condition in shaping breast cancer disparities in defined local areas. We tested associations between three measures of neighborhood socioeconomic condition (poverty, median income, and a composite neighborhood score) on breast cancer
T A Endo et al.
Nature, 387(6636), 921-924 (1997-06-26)
The proliferation and differentiation of cells of many lineages are regulated by secreted proteins known as cytokines. Cytokines exert their biological effect through binding to cell-surface receptors that are associated with one or more members of the JAK family of
Michael W Linhoff et al.
Neuron, 61(5), 734-749 (2009-03-17)
Delineating the molecular basis of synapse development is crucial for understanding brain function. Cocultures of neurons with transfected fibroblasts have demonstrated the synapse-promoting activity of candidate molecules. Here, we performed an unbiased expression screen for synaptogenic proteins in the coculture
Manas Chakraborty et al.
Methods in cell biology, 144, 307-327 (2018-05-29)
During mitosis, kinetochores often bind to the walls of spindle microtubules, but these lateral interactions are then converted into a different binding mode in which microtubule plus-ends are embedded at kinetochores, forming dynamic "end-on" attachments. This remarkable configuration allows continuous
O Zugasti et al.
Molecular and cellular biology, 21(19), 6706-6717 (2001-09-05)
Signals from the extracellular matrix are essential for the survival of many cell types. Dominant-negative mutants of two members of Rho family GTPases, Rac1 and Cdc42, mimic the loss of anchorage in primary mouse fibroblasts and are potent inducers of