16-156
Protein A Agarose, Fast Flow
Protein A Agarose, Fast Flow suitable for medium and low-pressure chromatography, immunoprecipitation and antibody purification.
Synonyme(s) :
Protein A resin
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Recombinant Protein A covalently coupled to highly cross-linked 6% agarose beads.
Binding capacity: 40mg human IgG/ml agarose
Application
Qualité
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/242/317/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3/300/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3.jpg)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)