1.51918
Purospher® STAR Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
Purospher® STAR Phenyl (5µm) Hibar® RT 250-4.6
About This Item
Produits recommandés
product name
Purospher® STAR Phenyl (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12.5% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Phenyl bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications