Principaux documents
1.50984
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonyme(s) :
Cartouche pour HPLC TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"]
3 UNITS
1 480,00 €
1 480,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
3 UNITS
1 480,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 480,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Nom du produit
Colonne LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
11.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Cartouche HPLC
LiChrospher® RP-select B est un support de gel de silice sphérique polyvalent, produit de manière traditionnelle et présentant les propriétés d′une phase inverse et l′hydrophobicité d′une phase en C-8. Ce support convient particulièrement bien à la séparation de composés basiques, tout en donnant de bons résultats dans la détermination des composés neutres et acides. Ce sorbant est disposé dans une cartouche HPLC LiChroCART 250-4. Le raccordement au système HPLC se fait via un support de cartouche manu-CART NT (1.51486).
Remarque sur l'analyse
Pression : ≤ 90 bar
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 50000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : 0,8 - 2,0
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13