1.50641
LiChrospher® RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
678,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
About This Item
678,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
LiChrospher® RP-select B (5µm) LiChroCART™ 150-4.6, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
11.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.0