1.50461
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm
Synonyme(s) :
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
1 320,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
About This Item
1 320,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5µm polymer 150 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Matériaux
PEEK-lined stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L122
Gamme de produits
SeQuant®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
200 bar pressure
50 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric particle platform
Groupe de la matrice active
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
2-10
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40