14-909-M
MELK Protein, active, 0 0
Active, recombinant human MELK (amino acids 1 -340), containing an N-terminal GST tag, for use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
HPK38, PK38, pEg3 kinase
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Poids mol.
Mw 66 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... MELK(9833)
Description générale
Application
Signaling
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable