14-782-M
PI 3-Kinase (p110α(E542K)/p85α), Human, 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E542K & untagged, recombinant, full-length human p85α. For use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
Active Kinase Protein, Human PI 3-Kinase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 125.3 kDa (p110α; E542K)
Mw 83.7 kDa (p85α)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PIK3CA(5290)
Description générale
Application
Conditionnement
Stockage et stabilité
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable