14-770-M
mTOR (1362-end) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal FLAG-tagged, recombinant, human mTOR, amino acids 1362-end, for use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
FRAP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Forme
liquid
Activité spécifique
377 U/mg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MTOR(2475)
Description générale
Protein Target: mTOR (FRAP1)
Target Sub-Family: Lipid/Atypical
N-terminal FLAG-tagged, recombinant, human mTOR, amino acids 1362-end
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) protein is a serine/threonine protein kinase belonging to PI3K-related kinase (PIKK) family, expressed throughout the body.[1][2]
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2