1.46562
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, blue crimp cap with septum, box of 6 bottles
Synonyme(s) :
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soy Broth
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type blue crimp cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
box of 6 bottles
Contenance du flacon
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pH
7.3±0.2
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
The medium is supplemented with peptones from casein and soymeal to provide an enhanced carbon source, that promotes the growth of the microbes present in the test sample.
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable