Principaux documents
1.46457
Millipore
Gélose tryptone-soja - Flacons et tuyaux prêts à l'emploi
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonyme(s) :
Gélose CASO, gélose de soja-caséine hydrolysée, gélose de soja tryptone, TSA, Gélose tryptone-soja Ph. Eur. + USP
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
EP
USP
Niveau de qualité
Description
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Conditionnement
box of 6 bottles
single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
250 mL
bottle filling volume
200 mL
Capacité
250 mL
pH
7.3
Application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Description générale
La gélose trypticase soja est un milieu de croissance complexe. Elle convient à un large éventail d′applications, notamment la culture microbienne, le maintien des cultures de réserve et le dénombrement des germes aérobies totaux. Ce milieu contient des peptones, des acides aminés et des polypeptides pour assurer la croissance de divers micro-organismes. Le chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique du milieu.
Application
La gélose de trypticase soja (TSA) est adaptée pour cultiver et isoler les bactéries, levures et champignons exigeants. La TSA est principalement utilisée pour déterminer la contamination bactérienne dans les cosmétiques, l′eau potable et les eaux usées.
Caractéristiques et avantages
  • Milieu prêt à l′emploi
  • Flacon avec bouchons à vis
  • Adapté pour la méthode du milieu coulé en boîte de Petri
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2