Principaux documents
1.46256
Millipore
Standard I Nutrient Agar
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques
ready-to-use
pH
7.4 ( in H2O)
Application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2