Principaux documents
14-617-M
Sigma-Aldrich
FGFR2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays.
10 μG
578,00 €
250 μG
3 770,00 €
578,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Changer de vue
10 μG
578,00 €
250 μG
3 770,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
578,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Poids mol.
Mw 38 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... FGFR2(2263)
Description générale
N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770
Application
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays.
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of 0.1mg/ml Poly (Glu4-Tyr)
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany