1.46099
King′s B Medium (Slant)
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 16266
16266
Caractéristiques
ready-to-use
pH
7.2 ( in H2O)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
Adéquation
Pseudomonas spp.
Application
Conditionnement
Stockage et stabilité