Principaux documents
1.46003
Millipore
Boîte de sédimentation avec gélose Sabouraud Dextrose
Chloramphenicol, EP, lid, Lockable settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, aseptically filled, single packed of 20 and 120 plates, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Gélose Sabouraud dextrose, SDA avec chloramphénicol
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid Lockable settle plate for long incubation
ready-to-use
Composition
Chloramphenicol
Conditionnement
single packed of 20 and 120 plates
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Les boîtes de sédimentation à Gélose de Sabouraud dextrose + chloramphénicol de 90 mm, volume de remplissage de 30 ml pour longue période d′incubation, sont conçues pour le dénombrement des levures et de moisissures totales dans l′air et sur le personnel dans les environnements moins critiques.
Le milieu de Sabouraud dextrose contient des hydrolysats de tissus animaux (peptones) qui fournissent une source nutritive d′acides aminés et des composés azotés pour la croissance des champignons et des levures. Le dextrose sert de source de carbone et d′énergie. Le faible pH favorise la croissance fongique et le chloramphénicol inhibe la croissance de la flore bactérienne présente.
Application
Les boîtes de sédimentation à gélose de Sabouraud dextrose + chloramphénicol sont conçues pour le dénombrement des levures et de moisissures totales dans l′air et sur le personnel dans les environnements moins critiques.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.