14-592-M
PTPMEG-2 Protein
Description
protein target PTPMEG-2
Produit purifié par
(Glutathione-agarose)
Adéquation
suitable for phosphatase test
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PTPN9(5780)
Description générale
SIZE: 593 amino acids; 68020 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Cytoplasm (Probable).
SIMILARITY: SwissProt: P43378 ## Belongs to the protein-tyrosine phosphatase family. Non-receptor class 3 subfamily. & Contains 1 CRAL-TRIO domain. & Contains 1 tyrosine-protein phosphatase domain.
Conditionnement
Qualité
Propriétés physiques
Stockage et stabilité