14-540-M
Tie2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Tie2 residues 771-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Poids mol.
Mw 42 kDa
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
(FUNCTION: SwissProt: Q02763 # This protein is a protein tyrosine-kinase transmembrane receptor for angiopoietin 1. It may constitute the earliest mammalian endothelial cell lineage marker. Probably regulates endothelial cell proliferation, differentiation and guides the proper patterning of endothelial cells during blood vessel formation. )
NM_000459.2
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Maladie(s) pertinente(s)
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Informations sur le gène
human ... TEK(7010)
Description générale
Application
Metabolism
Inflammation & Immunology
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-540M when ordering the 250μg size.
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable