14-535-M
Rse Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human Rse, residues 451-end, for use in Kinase Assays.
423,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
About This Item
423,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Poids mol.
Mw 50.4 kDa
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
(FUNCTION: SwissProt: Q06418 # May be involved in cell adhesion processes, particularly in the central nervous system. )
NM_006293.2
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Maladie(s) pertinente(s)
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Informations sur le gène
human ... TYRO3(7301)
Description générale
Application
Metabolism
Inflammation & Immunology
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable