14-476-M
Cdk7/Cyclin H/MAT1 (CAK complex) Protein, active, 10 µg
Active complex of recombinant full length human Cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human Cyclin H untagged & recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
CDKN7, Cell division protein kinase 7, MO15, STK1, Serine/threonine-protein kinase 1
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Forme
liquid
Durée de conservation
1 yr
Poids mol.
Mw 37.8 kDa (cyclin H)
Mw 39.9 kDa (cdk7)
Mw 62.8 kDa (MAT1)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Solubilité
soluble
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CDK7(1022)
Description générale
Protein Target: CDK7/cyclinH/MAT1 Target Sub-Family: CMGC
Complex of recombinant full length human cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human cyclin H untagged and recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag Product Source: All are expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Cdk-activating kinase (CAK) is a trimeric complex composed of cyclin-dependent kinase 7 (Cdk7), cyclin H, and RING finger protein Methionine Adenosyltransferase 1 (MAT1). Cyclin H activates Cdk7, while MAT1 plays a role in influencing the substrate specificity of the complex. [1]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2