Principaux documents
1.44240
Millipore
Bandelettes de gélose Hycon® TSM
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Bandelettes de gélose Hycon prêtes à l'emploi, TSA, hydrolysat de caséine et de soja, bandelettes de gélose
50 UNITS
354,00 €
354,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50 UNITS
354,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41113035
Nomenclature NACRES :
NA.74
354,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
Composition
Lecithin
Polysorbate 80
Conditionnement
single packed of 50 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Les bandelettes de gélose TSM sont des milieux de culture prêts à l'emploi pour évaluer les micro-organismes présents dans l'air à l'aide des échantillonneurs d'air RCS® Chaque bandelette de gélose est fusionnée dans une pochette refermable et un contrôle visuel à 100 % est réalisé pour garantir une sécurité maximale dans les environnements critiques. De la gélose tryptone-soja est déposée sur un film de support flexible. La gélose tryptone soja (TSA, gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja) est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Elle est additionnée d'agents neutralisants tels que la lécithine et le polysorbate 80.
Application
Les bandelettes de gélose sont utilisées pour la surveillance de l'air ambiant et des gaz comprimés à l'aide des échantillonneurs d'air RCS®
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2