1.37032
Hydroxyde de sodium solution
6 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Produits recommandés
Qualité
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Activité étrangère
Aflatoxin
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Conditionnement
1.37032.9025 / 25L / PE canister
1.37032.9958 / 950L / IBC
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1