Documents
1.28210
SAFC
Sulfate de zinc heptahydraté
FCC, GB
Fabrication pharma
About This Item
Formule linéaire :
ZnSO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-793-3
Qualité
GMO free
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
GB
Conformité réglementaire
FCC
Forme
powder
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Application
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
Conditionnement
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable