Key Documents
1.24505
Sigma-Aldrich
Oxyde d′osmium(VIII)
for microscopy
Synonyme(s) :
Oxyde d’osmium(VIII)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O4Os
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
244-058-7
Pression de vapeur
10 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
Couleur
yellow
pH
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Point d'ébullition
130 °C/1013 hPa
Pf
40 °C
Solubilité
65 g/L
Densité
4.91 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1500 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/4O.Os
Clé InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le tétraoxyde d'osmium pour la microscopie peut servir à visualiser les lipides insaturés. Une partie des lipides noircit immédiatement sous l'influence d'une solution d'anhydride osmique. Cette coloration noire immédiate est due à la double liaison -C=C- des acides gras insaturés. Les acides gras qui deviennent d'abord brunâtres peuvent être noircis par un traitement à l'alcool à 60-70 %. Pour la microscopie électronique ou la préparation de coupes semi-minces, les échantillons fixés au glutaraldéhyde sont post-fixés à l'oxyde d'osmium(VIII). Les inclusions lipidiques apparaissent en noir sur un fond jaune à brun. Il s'agit d'un produit de diagnostic in vitro (DIV) autorisé certifié CE. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Liaison
Remplace : OX0260-5, OX0260-3
Remarque sur l'analyse
Identité (spectre Raman) : conforme
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Yoji Horigome et al.
Autophagy, 16(3), 501-511 (2019-06-18)
Chondrogenesis is accompanied by not only cellular renovation, but also metabolic stress. Therefore, macroautophagy/autophagy is postulated to be involved in this process. Previous reports have shown that suppression of autophagy during chondrogenesis causes mild growth retardation. However, the role of
Charles C H Cohen et al.
Cell, 180(2), 311-322 (2019-12-31)
The propagation of electrical impulses along axons is highly accelerated by the myelin sheath and produces saltating or "jumping" action potentials across internodes, from one node of Ranvier to the next. The underlying electrical circuit, as well as the existence