124030
Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2
The Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2 controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2, N-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-(4-((4-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-2-phenyl-6-quinolinecarboxamide, 3HCl, N-(2-(Diethylamino)ethyl)-2-(4-((4-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-3-phe
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable