123850
AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA
The AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA, also referenced under CAS 4906-68-7, controls the biological activity of AKR1C1.
Synonyme(s) :
AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA, Aldo-Keto Reductase family 1 member C1 Inhibitor, 5-PBSA, 3-Bromo-5-phenylsalicylic acid, 20α-Hydroxysteroid Dehydrogenase Inhibitor, 5-PBSA
223,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
223,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥94% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(C(O)=O)C=C(C2=CC=CC=C2)C=C1Br
InChI
1S/C13H9BrO3/c14-11-7-9(8-4-2-1-3-5-8)6-10(12(11)15)13(16)17/h1-7,15H,(H,16,17)
Clé InChI
XVZSXNULHSIRCQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
El-Kabbani, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3259.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable