Principaux documents
1.19874
Supelco
Disposable PTFE liner for LiChrolut®vacuum manifold
100 UNITS
226,00 €
226,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 UNITS
226,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
226,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Informations légales
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.