Principaux documents
1.18458
Supelco
Iron Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonyme(s) :
Iron Visual Test Kit Refills
500 TESTS
207,00 €
207,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
500 TESTS
207,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
207,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
iron
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14759, 1.14438, and 1.14403 for the colometric evaluation of iron.
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2