Principaux documents
1.17074
Supelco
Spectromelt® C 15 MP
1 KG
138,00 €
138,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
138,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
138,00 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description générale
Micropowder grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Stockage et stabilité
Storage temperature: no restrictions.
Informations légales
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3