Documents
1.16981
Supelco
Ascorbic Acid Test Strips, reflectometric
25-450 mg/L (ascorbic acid), REFLECTOQUANT®
Synonyme(s) :
Bandelette réactive pour mesurer l'acide ascorbique pour lecteur d'instrument, Bandelettes réactives chimiques pour mesurer l'acide ascorbique
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test de l′acide ascorbique, reflectometric, 25-450 mg/L (ascorbic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
ascorbic acid
Plage de mesure
25-450 mg/L (ascorbic acid)
Compatibilité
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
L′acide ascorbique (vitamine C) constitue une caractéristique de qualité essentielle de nombreux aliments. La teneur en acide ascorbique est mesurée durant les étapes de production et de conditionnement dans le secteur de la transformation des fruits et légumes, pour garantir le respect des valeurs minimales requises vis-à-vis de la préservation. Les bandelettes d′analyse de l′acide ascorbique Reflectoquant permettent de mesurer rapidement les taux d′acide ascorbique naturel. L′acide ascorbique réduit l′acide molybdophosphorique de couleur jaune en bleu de phosphomolybdène, qui est dosé par réflectométrie sur l′appareil RQflex. Pour réaliser une analyse préliminaire d′un échantillon de manière rapide et économique, afin d′estimer la concentration en acide ascorbique et un éventuel facteur de dilution avant de passer à cette méthode quantitative, nous vous recommandons d′utiliser nos bandelettes semi-quantitatives pour l′analyse de l′acide ascorbique MQuant.
Méthode : réflectométrie, avec bandelettes réactives, 25 - 450 mg/l, Reflectoquant®
Liaison
Remplace : 16981-1, 16981
Remarque sur l'analyse
Contrôle de la fonction : conforme
Dosage
- étalon 1 :
45 - 55 mg/l
- étalon 2 : 180 - 220 mg/l
- étalon 3 : 360 - 440 mg/l
Informations légales
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1