Documents
1.16971
Supelco
Nitrate Test Strips, reflectometric
5-225 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®
Synonyme(s) :
Bandelette réactive pour mesurer les nitrates pour lecteur d'instrument, Bandelettes réactives chimiques pour mesurer les nitrates
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test des nitrates, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
nitrate
Capacité de réaction
reaction type: Griess reaction
Plage de mesure
5-225 mg/L (NO3-)
Compatibilité
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les bandelettes de test de nitrates Reflectoquant peuvent être utilisées pour la détermination rapide de la teneur en nitrates de l'eau, mais aussi sur les fruits et les légumes, pour aider à décider si un lot livré peut être utilisé dans un produit donné (par exemple, les aliments pour bébés). Sur la bandelette, les ions nitrate sont réduits en ions nitrite par un agent réducteur. En présence d'un tampon acide, ces ions nitrite réagissent avec une amine aromatique pour former un sel de diazonium qui réagit à son tour avec la N-(1-naphtyl)-éthylènediamine pour former un colorant azoïque rouge-violet mesurable par réflectométrie sur l'appareil RQflex. Pour pré-analyser un échantillon rapidement et à moindres frais afin d'y détecter des interférences liées aux nitrites ou d'y estimer la concentration en nitrates ainsi qu'un facteur de dilution éventuel avant la réalisation de cette méthode quantitative, nous recommandons d'utiliser nos bandelettes réactives semi-quantitatives pour nitrates et nitrites MQuant. Pour d'autres méthodes de détermination quantitatives, explorez nos tests Spectroquant.
Méthode : réflectométrie avec bandelettes de test (5 à 225 mg/l de NO₃⁻) Reflectoquant®
Liaison
Remplace : 16971 ; 16971-1.
Remarque sur l'analyse
Contrôle fonctionnel : conforme
Dosage
- Étalon 1 :
22 à 28 mg/l
- Étalon 2 : 90 à 110 mg/l
- Étalon 3 : 180 à 220 mg/l
Informations légales
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.