116818
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Sp-Isomer, Sodium Salt
A potent cell-permeable, metabolically-stable activator of cAMP-dependent protein kinase (PKA).
Synonyme(s) :
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Sp-Isomer, Sodium Salt, Sp-8-Br-cAMPS, Na
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 40 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKA
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Holen, I., et al. 1996. Eur. J. Biochem. 236, 163.
Schaap, P., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 6323.
Yokozaki, H., et al. 1992. Cancer Res.52, 2504.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable