116815-M
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, Sp-Isomer, Triethylammonium Salt
A cell-permeable cAMP analog that binds cAMP-receptor proteins.
Synonyme(s) :
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, Sp-Isomer, Triethylammonium Salt, Adenosine 3ʹ,5ʹ-cyclic Phosphorothioate-Sp, Sp-cAMPS, TEA
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
cAMP-receptor proteins
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Kaji, H., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.182, 1356.
Sugimoto, T., et al. 1992. J. Cell Physiol. 152, 28.
Van Der Kloot, W., and Branisteanu, D.D. 1992. Pflugers Arch.420, 336.
Takuma, T., and Ichida, T. 1991. J. Biochem.110, 292.
Dostmann, W.R., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 10484.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable