Principaux documents
1.14681
Supelco
COD solution B
for measuring range 4.0 - 40.0 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
495 ML
97,70 €
97,70 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
495 ML
97,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
97,70 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
chemical oxygen demand (COD)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This Spectroquant COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114538. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Remarque sur l'analyse
Absorbance A (446 nm): 0.510 - 0.570
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)