Principaux documents
1.14651
Supelco
Copper Test Kit, colorimetric
0.15-1.6 mg/L (Cu), MQuant®
50 TESTS
174,00 €
174,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
50 TESTS
174,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
174,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Copper Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.15-1.6 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
Analyte(s) spécifique(s)
copper
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.15-1.6 mg/L (Cu)
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: colorimetric with colour card 0.15 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.2 - 1.6 mg/l Cu MQuant®
This MQuant® Copper test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2