Principaux documents
1131158
Millipore
Prosep®-vA Capacité élevée, 1 × 2 ml
Antibody purification
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011308
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Prosep®
Technique(s)
protein purification: suitable
Taille des particules
74-125 μm
Informations légales
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable