Key Documents
1.12936
Supelco
Oxidizing decomposition reagent
for compounds containing P and N
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
800‑900 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable