Principaux documents
1.11448
Supelco
Anion multi-element standard II
1000 mg/l: Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻ in H₂O Certipur®
500 ML
71,60 €
71,60 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
71,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
71,60 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
6 (20 °C in H2O)
Densité
1.002 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Liaison
Visit the IC Portal to learn more
Remarque sur l'analyse
Determination method : titrimetric
Accuracy of the Method : Cl , NO3, SO4 +/- 0.5 %
Concentration     β (Cl⁻): 995 - 1005 mg/l
Determination method: argentometric titration.
(traceable to NIST - SRM 999b)
Concentration     β (NO₃⁻): 995 - 1005 mg/l
Determination method: alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723e)
Concentration     β (SO₄²⁻): 995 - 1005 mg/l
Determination method: titration with lead(II)perchlorate solution.
(traceable to NIST - SRM 682)
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable