Principaux documents
1.09944
Supelco
Acide acétique solution
for 1000 ml, c(CH₃COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Synonyme(s) :
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Beilstein:
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany