Principaux documents
1.09693
Supelco
Methyl laurate
reference substance for gas chromatography
Synonyme(s) :
Methyl laurate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-911-3
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
>204 °C
Pf
5 °C
Température de transition
flash point 115.6 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
282.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
139 °C - closed cup