Principaux documents
1.09521
Supelco
pH-indicator paper Phenolphthalein paper
roll L 4.8 m, with color scale, MQuant®
Synonyme(s) :
pH chemical test paper paper Phenolphthalein paper, pH test paper paper Phenolphthalein paper
3 ROLLS
78,40 €
78,40 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
3 ROLLS
78,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41113034
Nomenclature NACRES :
NA.21
78,40 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
pH-indicator paper Phenolphthalein paper, roll L 4.8 m , with color scale, MQuant®
Gamme de produits
MQuant®
Niveau de qualité
Caractéristiques
non-bleeding: no
Rouleau, long.
4.8 m , with color scale
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Roll (4.8 m), with color scale
MQuant® Phenolphthalein paper is suitable to monitor a qualitative pH change in the alkalinic range. The paper changes its color from colorless to red when the pH rises from 8 to 9. pH indicator papers supplied in rolls are better suited for longterm storage, since they are protected against external influences. pH indicator papers are manufactured by impregnating high-quality filter paper with indicator or mixed-indicator solutions. Therefore, the paper is dryed, cut and packed into the corresponding sizes. For a semi-quantitative monitoring of the pH value, please refer to our MQuant® pH-indicator papers or strips and for a quantitative measurement to our Reflectoquant® test strips.
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)