1.09410
ICP Multi element standard solution XXIII
for mass calibration Certipur®
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.017 g/m3 at 20 °C
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
B (boron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Co (cobalt): 0.5 - 2.0 ng/ml
Fe (iron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Ga (Gallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
In (Indium): 0.5 - 2.0 ng/ml
K (potassium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Li (Lithium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Lu (Lutetium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Na (sodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Rh (Rhodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Sc (Scandium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Tl (Thallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
U (Uranium): 0.5 - 2.0 ng/ml
y (Yttrium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable