Documents
1.09198
Supelco
Alkali blue solution
pH indicator solution
Synonyme(s) :
Alkali blue indicator solution
About This Item
Code UNSPSC :
12171503
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Alkali blue solution, indicator
Niveau de qualité
Forme
liquid
kinematic viscosity
0.68 cSt(40 °C)
Point d'ébullition
80 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 4 °C
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
λmax
603-607 nm (1 : 10 diluted)
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted): 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm): ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)