1.08498
Vanadate-molybdate reagent
for determination of phosphate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<20 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>100 °C/1013 hPa
Pf
<-4 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable