Documents
1.08298
Sigma-Aldrich
Xylol-IVD for Microscopy
for histology
About This Item
Code UNSPSC :
41116124
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Couleur
colorless
kinematic viscosity
<0.9 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
136-145 °C/1013 hPa
Pf
-25 °C
Température de transition
flash point 24 °C
Solubilité
0.175 g/L
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Xylene (isomeric mixture) - for histology, belongs to the aromatic hydrocarbons and can be used for for histological, cytological, and bacteriological investigation of sample material of human origin. Xylene is the gold standard and most common aromatic solvent which has been used for decades in routine histoprocessing (process for dehydrating the tissue) deparaffination, and clarification applications. A mixture of the ortho-, meta- and para- isomers provides for a higher degree of hydrophobicity prior to mounting and coverslipping. Histological grade Xylene was developed to be a robust clearing agent in both histological and cytological applications. It is a critical raw material in all histological staining procedures. It supports the QA process in Pathology. It is a CE-certified, IVD product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
Histological and cytological grade solvent for tissue processing, deparaffinization, and clearing.
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)