1.08203
Total Hardness Test Kit Refill pack, titrimetric
for use with MCOLORTEST®
Synonyme(s) :
Total Hardness Visual Test Kit Refill Titration Solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Total Hardness Test Refill pack Reagent H-2 (titration solution), for use with MCOLORTEST®
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
calcium, magnesium
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
titrimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method
Calcium and magnesium ions react with an indicator to form a red complex compound. The indicator is released from this compound by titration with a solution of ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate (Titriplex® III). At the titration end-point the color changes to green. The total hardness is determined from the consumption of titration solution.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable