Documents
1.07836
Supelco
Antimony(III) oxide
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O3Sb2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-175-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
13.3 hPa ( 660 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (bromometric)
Forme
solid
Puissance
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.05% Substances soluble in water
Point d'ébullition
1550 °C/1013 hPa
Pf
656 °C (sublimed)
Solubilité
2.70 mg/L
Densité
5.4 g/cm3
Masse volumique apparente
800‑1300 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
As: ≤0.03%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.025%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
Clé InChI
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
Substances soluble in water: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsenic): ≤ 0.03 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.025 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable