Principaux documents
1.07281
Supelco
Cesium chloride solution
for atomic spectroscopy 20 g/l
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
for inorganic trace analysis
pH
3.7 (20 °C in H2O)
Densité
1.014 g/cm3 at 20 °C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable