1.07237
BPLS agar
for the isolation of Salmonella
Synonyme(s) :
Brilliant-green phenol-red lactose sucrose agar, Brillant-green phenol-red lactose sucrose agar
About This Item
Produits recommandés
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (25 °C in H2O)
Solubilité
52 g/L
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Application(s)
clinical
microbiology
Adéquation
Salmonella spp.
Description générale
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3