1.07192
Pepsin
(from porcine gastric mucosa) cryst. lyophilized 10 FIP-U/mg for biochemistry EC 3.4.23.1
Synonyme(s) :
Pepsin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine gastric mucosa
Niveau de qualité
pH
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
10 g/L
Masse volumique apparente
380‑420 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pepsin is a member of the small family of closely related aspartic proteinase enzymes. Pepsin hydrolyzes proteins and petides, including those with bonds adjacent to aromatic or dicarboxylic L-amino acid residues; preferential cleavage: Phe- and Leu-.
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable